Description
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Følger 660 USP < >, EP 3.2.1, JP <7.01 > |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 1,0 til 1,2 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 21 ml |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske |
| Mængde | 100/Pk. |
| Show More |