Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensglas, med perlekant eller lige kant
Artikelnummer. 10508121 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10508121 6 ml Pakke med 100
10612781 16 ml Pakke med 100
10716811 21 ml Pakke med 100
10393411 32 ml Pakke med 100
10403161 40 ml Pakke med 100
10577731 2 ml Pakke med 100
10445411 4 ml Pakke med 100
10211721 17 ml Pakke med 100
10038170 55 ml Pakke med 50
10100551 70 ml Pakke med 50
10068180 100 ml Pakke med 50
10538311 8 ml Pakke med 100
10493151 34 ml Pakke med 100
11670029 9 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10508121 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 261310809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.30 DKK
    392.73 DKK / Pakke med 100
    Spare 54.57 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Reagensglas er universelle cylindriske laboratorieglasvarer med rund bund, der fx bruges til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Fås med perlekant eller lige kant
  • Med rund bund
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Certificeringer/compliance Conforms to USP <660>, EP 3.2.1, JP <7.01>
Farve Clear
Oversigt 0,8 til 1,0 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrical
Engangs Reusable
Til brug med Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske
Mængde 100/Pk.
Kantet Lige Fælge
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet No
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Not Included
Produkttype Test Tube
Bund form Round