Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensglas, med perlekant eller lige kant
Artikelnummer. 10211721 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10211721
Brand: DWK Life Sciences 261311608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas er universelle cylindriske laboratorieglasvarer med rund bund, der fx bruges til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Fås med perlekant eller lige kant
  • Med rund bund
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,0 til 1,2 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske
Mængde 100/Pk.
Kantet Lige Fælge
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm