Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensglas, med perlekant
Artikelnummer. 10343651 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10343651 21 ml Pakke med 100
10252001 6 ml Pakke med 100
10653531 40 ml Pakke med 100
10139970 8 ml Pakke med 100
10048190 16 ml Pakke med 100
10088200 17 ml Pakke med 100
10643531 34 ml Pakke med 100
10120211 55 ml Pakke med 50
10078260 70 ml Pakke med 50
10272241 100 ml Pakke med 50
10160111 32 ml Pakke med 100
15679186 5 ml Pakke med 100
10684091 4 ml Pakke med 100
11660029 9 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10343651 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 261302106
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas er universelle cylindriske laboratorieglasvarer med rund bund, der fx bruges til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Fås med perlekant eller lige kant
  • Med rund bund
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,0 til 1,2 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 21 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske
Mængde 100/Pk.
Kantet Perlekant
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm