Beskrivelse
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,8 til 1,0 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske |
| Mængde | 100/Pk. |
| Kantet | Perlekant |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |