Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tamper Evident skruelåg, PP, til laboratorieflasker, med DIN 168-1 gevind, propforsegling
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Sikkerhedssikker skruelåg.
De manipulationssikre skruelåg fås med enten en propforsegling eller en PTFE-beklædt silikonehætte (peroxidkatalyseret silikone). Den integrerede farvede plastikring rives, når låget åbnes første gang, og fastholdes på flasken neck. Derfor kan det tydeligt ses, om flasken er blevet åbnet efter første gangs forsegling. Efter den første fjernelse vil begge hætter stadig fungere som normalt skruelåg.
- På grund af afrivning af plastringen, når flasken åbnes første gang, er det nemt at se, om flasken stadig er originalt lukket
- Låg kan også bruges efter den første udsnoning eller brydning af perforeringen som standard skruelåg
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
- Den PTFE-belagte silikonehætteforing giver tæt og pålidelig langtidsforsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Propforsegling |
| Til brug med (applikation) | Steril væskeoverførsel mellem beholdere; Væskeprøvetagning i flasker fra større beholdere; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Enkeltportsventil til autoklavering af medier i store flasker |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, Silikone |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 01 mm |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |