Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T'-formede rørforbindelser
Artikelnummer. 10559031
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10559031 10 mm
10048470 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559031 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01600510
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Samlet længde (metrisk) 115 mm
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Form T
Produkttype Rørforbindelse