Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T'-formede rørforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Samlet længde (metrisk) | 115 mm |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Form | T |
| Produkttype | Rørforbindelse |