Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyer-kolbe, smal hals, med forstærket kant
Artikelnummer. p-7189127 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11699868 100 mL Pakke med 10
11679868 25 mL Pakke med 10
11689868 50 mL Pakke med 10
11609878 250 mL Pakke med 10
13108076 500 mL Pakke med 10
11629878 1000 mL Pakke med 10
10012529 5000 mL Hver
11840650 2000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11699868 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212172404
De DURAN™ SUPER DUTY produkter er kendetegnet ved en højere mekanisk styrke opnået ved at forstærke fælgen. Som et resultat af denne modifikation forbedres slagstyrken, og risikoen for utilsigtet brud reduceres betydeligt.
Livet kan være hårdt for laboratorieglasvarer som bægre, kolber og cylindre. Grov håndtering og laboratorieprocesser som automatisk vask kan forårsage skader og brud. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er specielt udviklet til bedre at kunne klare laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er kendetegnet ved en højere mekanisk styrke opnået ved at forstærke fælgen. Som et resultat af denne modifikation forbedres slagstyrken, og risikoen for utilsigtet brud reduceres betydeligt. De DURAN™ SUPER DUTY produkter øger sikkerheden i laboratoriet og er med til at minimere risikoen for skader. Den længere forventede levetid for SUPER DUTY produkterne betyder, at de er mere økonomiske at bruge på lang sigt.
  • Højere slagstyrke, mekanisk styrke og stabilitet opnået af forstærket fælg
  • På grund af reduceret risiko for utilsigtet brud er risikoen for skader minimeret, og brugerens sikkerhed øges
  • Økonomisk på grund af længere levetid og fremragende korrosionsbeskyttelse
  • Hvid letlæselig skala med gradueringsmærker til at vurdere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Farve Clear
Diameter (metrisk) base 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til krævende applikationer; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Ansøgningsnote: For at undgå brud på grund af termisk stress anbefales ensartet og langsom opvarmning af SUPER DUTY produkter
Højde (metrisk) 105 mm
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Erlenmeyer Flask
Skriveflade Yes
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Mundstil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Overfladebehandling None