Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY bæger, lav form, med tud, med forstærket kant
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Livet kan være hårdt for laboratorieglasvarer som bægre, kolber og cylindre. Grov håndtering og laboratorieprocesser som automatisk vask kan forårsage skader og brud. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er specielt udviklet til bedre at kunne klare laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er kendetegnet ved en højere mekanisk styrke opnået ved at forstærke fælgen. Som et resultat af denne modifikation forbedres slagstyrken, og risikoen for utilsigtet brud reduceres betydeligt. De DURAN™ SUPER DUTY produkter øger sikkerheden i laboratoriet og er med til at minimere risikoen for skader. Den længere forventede levetid for SUPER DUTY-produkterne betyder, at de er mere økonomiske at bruge på lang sigt.
- Højere slagstyrke, mekanisk styrke og stabilitet opnået af forstærket fælg
- På grund af reduceret risiko for utilsigtet brud er risikoen for skader minimeret, og brugerens sikkerhed øges
- Økonomisk på grund af længere levetid og fremragende korrosionsbeskyttelse
- Tud til ren hældning
- Hvid letlæselig skala med gradueringsmærker til at vurdere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til krævende applikationer; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Ansøgningsnote: For at undgå brud på grund af termisk stress anbefales ensartet og langsom opvarmning af SUPER DUTY produkter |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |