Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Low Form bæger med tud
Artikelnummer. 10164419 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10164419 5000 mL Hver
10505865 150 mL Pakke med 10
11860640 2000 mL Pakke med 10
11850640 1000 mL Pakke med 10
11659848 250 mL Pakke med 10
10681226 400 mL Pakke med 10
10762557 600 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10164419 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211077307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1264.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.58 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
De DURAN™ SUPER DUTY produkter er kendetegnet ved en højere mekanisk styrke opnået ved at forstærke fælgen. Som et resultat af denne modifikation forbedres slagstyrken, og risikoen for utilsigtet brud reduceres betydeligt.
Livet kan være hårdt for laboratorieglasvarer som bægre, kolber og cylindre. Grov håndtering og laboratorieprocesser som automatisk vask kan forårsage skader og brud. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er specielt udviklet til bedre at kunne klare laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY produkter er kendetegnet ved en højere mekanisk styrke opnået ved at forstærke fælgen. Som et resultat af denne modifikation forbedres slagstyrken, og risikoen for utilsigtet brud reduceres betydeligt. De DURAN™ SUPER DUTY produkter øger sikkerheden i laboratoriet og er med til at minimere risikoen for skader. Den længere forventede levetid for SUPER DUTY-produkterne betyder, at de er mere økonomiske at bruge på lang sigt.
  • Højere slagstyrke, mekanisk styrke og stabilitet opnået af forstærket fælg
  • På grund af reduceret risiko for utilsigtet brud er risikoen for skader minimeret, og brugerens sikkerhed øges
  • Økonomisk på grund af længere levetid og fremragende korrosionsbeskyttelse
  • Tud til ren hældning
  • Hvid letlæselig skala med gradueringsmærker til at vurdere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til krævende applikationer; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Ansøgningsnote: For at undgå brud på grund af termisk stress anbefales ensartet og langsom opvarmning af SUPER DUTY produkter
Højde (metrisk) 270 mm
nr. pr. pakke 1/Pk.
Type Bægerglas
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Hvid keramisk vægt
Stil Lav Form