Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Lige ventil, PRODURAN™
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De PRODURAN™ lige ventiler har en højdejusterbar spindel med fint gevind, som tillader den fineste justering af ventilåbningen. De PRODURAN™ ventilhane fra DWK Life Sciences er velegnet til højvakuum i kombination med de tykvæggede beslag. Det sammensatte system lavet af DURAN™ glas, metal og plast betyder, at medierne, der strømmer gennem ventilen, kun kommer i kontakt med DURAN™ glas og PTFE, hvilket tillader fedtfri drift. Ventilens konstruktion gør den praktisk, nem at frigøre og afmontere. Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften. Den justerbare ventilstift øger ventilhanens levetid.
- Kugleventil med spindel og integreret fint gevind muliggør meget finjustering af ventilåbningen
- Medier, der strømmer gennem ventilen, kommer kun i kontakt med DURAN™ glas og PTFE.
- Fedtfrit arbejde
- Praktisk design af ventilen gør det nemt at skille ad
- Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften.
- Ventilstift justerbar for at forlænge ventilhanens levetid
- Glasartikler til videre forarbejdning
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Oversigt | Passage 0 til 10 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 2.5 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til dosering og styring af gasser og væsker; Høj vakuum egnethed på grund af de tykvæggede vedhæftede filer; Velegnet til installation i glasapparater til vakuumapplikationer, f.eks. til konstruktion af styreledninger (vakuumledninger for inert gas, nitrogenfordelingsrive) |