Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Lige ventil, PRODURAN™
Artikelnummer. 15854538 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
Passage 0 til 10 mm
Passage 0 til 2,5 mm
Passage 0 til 4 mm
Passage 0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15854538
Brand: DWK Life Sciences 286056202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den perfekte løsning til dosering og styring af gasser og væsker som en gennemgangsvariant.
De PRODURAN™ lige ventiler har en højdejusterbar spindel med fint gevind, som tillader den fineste justering af ventilåbningen. De PRODURAN™ ventilhane fra DWK Life Sciences er velegnet til højvakuum i kombination med de tykvæggede beslag. Det sammensatte system lavet af DURAN™ glas, metal og plast betyder, at medierne, der strømmer gennem ventilen, kun kommer i kontakt med DURAN™ glas og PTFE, hvilket tillader fedtfri drift. Ventilens konstruktion gør den praktisk, nem at frigøre og afmontere. Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften. Den justerbare ventilstift øger ventilhanens levetid.
  • Kugleventil med spindel og integreret fint gevind muliggør meget finjustering af ventilåbningen
  • Medier, der strømmer gennem ventilen, kommer kun i kontakt med DURAN™ glas og PTFE.
  • Fedtfrit arbejde
  • Praktisk design af ventilen gør det nemt at skille ad
  • Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften.
  • Ventilstift justerbar for at forlænge ventilhanens levetid
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Oversigt Passage 0 til 6 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 2.2 mm
nr. pr. pakke 10/Pk.
Til brug med (applikation) Ideel til dosering og styring af gasser og væsker; Høj vakuum egnethed på grund af de tykvæggede vedhæftede filer; Velegnet til installation i glasapparater til vakuumapplikationer, f.eks. til konstruktion af styreledninger (vakuumledninger for inert gas, nitrogenfordelingsrive)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis