Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Lige ventil, PRODURAN™
Artikelnummer. 15844538 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
Passage 0 til 10 mm
Passage 0 til 2,5 mm
Passage 0 til 4 mm
Passage 0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15844538
Brand: DWK Life Sciences 286056005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den perfekte løsning til dosering og styring af gasser og væsker som en gennemgangsvariant.
De PRODURAN™ lige ventiler har en højdejusterbar spindel med fint gevind, som tillader den fineste justering af ventilåbningen. De PRODURAN™ ventilhane fra DWK Life Sciences er velegnet til højvakuum i kombination med de tykvæggede beslag. Det sammensatte system lavet af DURAN™ glas, metal og plast betyder, at medierne, der strømmer gennem ventilen, kun kommer i kontakt med DURAN™ glas og PTFE, hvilket tillader fedtfri drift. Ventilens konstruktion gør den praktisk, nem at frigøre og afmontere. Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften. Den justerbare ventilstift øger ventilhanens levetid.
  • Kugleventil med spindel og integreret fint gevind muliggør meget finjustering af ventilåbningen
  • Medier, der strømmer gennem ventilen, kommer kun i kontakt med DURAN™ glas og PTFE.
  • Fedtfrit arbejde
  • Praktisk design af ventilen gør det nemt at skille ad
  • Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften.
  • Ventilstift justerbar for at forlænge ventilhanens levetid
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Oversigt Passage 0 til 4 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 2.2 mm
nr. pr. pakke 10/Pk.
Til brug med (applikation) Ideel til dosering og styring af gasser og væsker; Høj vakuum egnethed på grund af de tykvæggede vedhæftede filer; Velegnet til installation i glasapparater til vakuumapplikationer, f.eks. til konstruktion af styreledninger (vakuumledninger for inert gas, nitrogenfordelingsrive)