Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Lige ventil, GU
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
Passage 0 til 2,5 mm
Passage 0 til 4 mm
Passage 0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Ventiler GU har en afskruningssikring, som forhindrer, at ventilstiften skrues helt af. Den justerbare ventilstift øger ventilhanens levetid. GU-ventiler er velegnede til krav til lavere lækagehastigheder, f.eks. til flowkontrol af væsker eller gasser.
- Kugleventil som et billigt alternativ
- Medier, der strømmer gennem ventilen, kommer kun i kontakt med DURAN™ glas og PTFE.
- Fedtfrit arbejde
- Praktisk design af ventilen gør det nemt at skille ad
- Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften.
- Ventilstift justerbar for at forlænge ventilhanens levetid
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Oversigt | Passage 0 til 4 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Til brug med (applikation) | GU-ventilventiler er velegnede til krav til lavere lækagehastigheder, f.eks. til flowkontrol af væsker eller gasser.; Ideel til dosering og styring af gasser og væsker |