Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Grå bromobutyl gummiprop, lige prop, til GL 25 eller GL 45 laboratorieflasker
Artikelnummer. p-7189504 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled:
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15896921
Brand: DWK Life Sciences 292062803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ bromobutyl gummi lukning giver en gastæt forsegling til alle GL 25 og GL 45 laboratorieflasker.
DURAN™ bromobutyl gummi lukning giver en gastæt forsegling til alle GL 25 og GL 45 laboratorieflasker. Bromobutylgummi er i det væsentlige uigennemtrængelig for de fleste gasser og giver et kontrolleret miljø inde i glasflasken til iltfølsomme materialer. Nyttig til at opretholde anaerobe dyrkningsforhold. Butylgummi giver mulighed for flere punkteringer, hvilket giver nem adgang til indholdet med en sprøjte.
  • Bromobutyl gummi elastomer (USP < 381> / EP 3.2.9 Type I-lukning til kemikalie- og gennemtrængningstest)
  • Gastæt forsegling giver kontrolleret miljø i flasken
  • Overensstemmelsescertifikat (CoC)
  • Flere punkteringer giver nem adgang til indholdet med en sprøjte
  • Elastisk materiale til effektiv tætning og pålidelig selvforsegling efter nålepiercing
  • Materialet er stort set fri for organiske stoffer, der kan udvaskes i inkubationsmediet
  • Proppens form og materialeegenskaber optimeret til at passe DURAN™ GL 25 og GL 45 flasker
  • Bredt anvendeligt temperaturområde: -50 til +121 °C
  • Velegnet til autoklavering / dampsterilisering ved 121 C °i 20 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 41 mm
Til brug med (applikation) Dyrkning af anaerobe mikroorganismer; Opbevaring af anaerobe dyrkningsmedier; Forskning i aerob methanoxidation (MOx); Opbevaring af ilt- eller fugtfølsomme materialer såsom API'er; Nitrogen tæpper; Anvendelser, der kræver gasrensning eller prøveoverførsel via en sprøjte
Mængde 10/Pk.
Standard konusled GL 45
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Materiale BIIR
Form Cylindrisk