Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Grå bromobutyl gummiprop, lige prop, til GL 25 eller GL 45 laboratorieflasker
DURAN™ bromobutyl gummi lukning giver en gastæt forsegling til alle GL 25 og GL 45 laboratorieflasker.
Brand: DWK Life Sciences 292061301
116.88 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
DURAN™ bromobutyl gummi lukning giver en gastæt forsegling til alle GL 25 og GL 45 laboratorieflasker. Bromobutylgummi er i det væsentlige uigennemtrængelig for de fleste gasser og giver et kontrolleret miljø inde i glasflasken til iltfølsomme materialer. Nyttig til at opretholde anaerobe dyrkningsforhold. Butylgummi giver mulighed for flere punkteringer, hvilket giver nem adgang til indholdet med en sprøjte.
- Bromobutyl gummi elastomer (USP < 381> / EP 3.2.9 Type I-lukning til kemikalie- og gennemtrængningstest)
- Gastæt forsegling giver kontrolleret miljø i flasken
- Overensstemmelsescertifikat (CoC)
- Flere punkteringer giver nem adgang til indholdet med en sprøjte
- Elastisk materiale til effektiv tætning og pålidelig selvforsegling efter nålepiercing
- Materialet er stort set fri for organiske stoffer, der kan udvaskes i inkubationsmediet
- Proppens form og materialeegenskaber optimeret til at passe DURAN™ GL 25 og GL 45 flasker
- Bredt anvendeligt temperaturområde: -50 til +121 °C
- Velegnet til autoklavering / dampsterilisering ved 121 C °i 20 minutter
Tekniske data
22.5 mm | |
10/Pk. | |
Autoklaverbar | |
BIIR |
Dyrkning af anaerobe mikroorganismer; Opbevaring af anaerobe dyrkningsmedier; Forskning i aerob methanoxidation (MOx); Opbevaring af ilt- eller fugtfølsomme materialer såsom API'er; Nitrogen tæpper; Anvendelser, der kræver gasrensning eller prøveoverførsel via en sprøjte | |
GL 25 | |
Grå | |
Cylindrisk |