Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Stophane, med PTFE-spindel, til gevindudtag, type MOBILEX (GL 32)
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
PTFE spindelventilen bruges til lufttæt forsegling af en ekssikkator. Til dette formål er spindelhanen forbundet til ekssikkatordækslets standard jordforbindelse. Den meget lille, punktlige åbning i den nederste del af spindelventilen tillader en langsom indstrømning af gasser eller luft, når ventilen åbnes, og reducerer dermed en kraftig turbulens inde i ekssikkatoren.
- Lille slibeåbning af spindelventilen tillader en langsom tilstrømning af gasser eller luft og forhindrer dermed overdreven turbulens
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Til gevindudtag af MOBILEX-ekssikkator (GL 32)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3, PTFE |
| Til brug med (applikation) | Afspærring eller afledning og dosering af gasser og dampe; Lukning af ekssikkatorer |