Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Stophanenøgle, gevind, lang til dobbeltboring, slebet
Artikelnummer. 15884518 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
14,5 NS
18,8 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15884518 18,8 NS Pakke med 50
15864518 14,5 NS Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15884518 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286037308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8345.00 DKK
    7330.05 DKK / Pakke med 50
    Spare 1014.95 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
2-vejs tapprop med gevind.
Jord DURAN™ Patenthanepropper har 2 næsten parallelle skrå boringer.
  • Med gevind, slebet
  • 2-vejs tapprop med 2 næsten parallelle skrå huller
  • massiv tapprop
Tekniske data
Plug Bore 4 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 18,8 NS
nr. pr. pakke 25/Pk.
Til brug med (applikation) Installation i glasapparater og -anordninger