Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Stophanenøgle, hult, gevindskåret glashåndtag, slebet, med tredelt holdeanordning
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Hul DURAN™ tappropper er velegnede til arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav.
- Hul haneprop med gevind, glashåndtag og 3-delt hanesikring
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 6 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 21,5 NS |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ved arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav |