Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stopcock Key, hollow, threaded glass handle, ground, with three part retaining device
To be used for higher tightness requirements.
Marke: DWK Life Sciences 286043007
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hollow DURAN™ tap plugs are well suited for work with temperature changes and higher tightness requirements.
- Hollow tap plug with thread, glass handle and 3-piece tap safety device
Spezifikation
2.5 mm | |
Autoclavable | |
50/Pk. |
Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene | |
14.5 NS | |
When working with temperature changes and higher tightness requirements |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Stopcock Key, hollow, threaded glass handle, ground, with three part retaining device > NS 14.5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur