Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Omrørt flaskereaktor, PP / PTFE / PEEK / Rustfrit stål Kontaktflader
Artikelnummer. 10642360 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10642360
Brand: DWK Life Sciences 1200395
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brugervenligt GL 45 laboratorieflaskebaseret reaktorsystem med rørforbindelser til brug med magnetomrørere.
Selvforsynet flaskeomrøringssystem ideelt til simple blandeprocesser. Omrørerakslen kan justeres til den optimale position i enten en 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker. Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm. Betydeligt forbedret blandingsydelse sammenlignet med standard magnetiske rørestave. To GL 14-porte tilslutningshætter er kompatibel med den modulære DURAN™ forbindelsessystemer; rør med 1,6 mm til 6,0 mm boringer kan bruges til at tilføje eller fjerne væske eller gas. Fuldt autoklaverbar. Dele i kontakt med medier er i overensstemmelse med FDA-kravene. Leveres med eller uden flaske.
  • Det variable omrørerskaft kan justeres til den optimale position i enten 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker
  • Kompatibel med halvstive rør med en ydre diameter på 1,6 til 6,0 mm til tilsætning eller fjernelse af væsker eller gas
  • Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm og giver en klart forbedret blanding
  • Fuldt kompatibel med DURAN™ forbindelsessystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Oversigt GL 45 omrørt reaktor, inkl. 500 ml DURAN GL 45 flasker, foldemagnetisk omrører og GL 45 pp låg med 2 x GL 14 porte, 2 x GL 14 PBT låg rød
Til brug med (applikation) Enkel, billig bioreaktor; Simpel kontinuerlig omrørt reaktor; Blanding af væsker, prøver eller reagenser; Foto-bioreaktor
Materiale Polypropylen, PTFE, PEEK, Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45