Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Omrørt flaskereaktor, PP / PTFE / PEEK / Rustfrit stål Kontaktflader
Artikelnummer. 10631429 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10631429 1000 ml Hver
10642360 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631429 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1200396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brugervenligt GL 45 laboratorieflaskebaseret reaktorsystem med rørforbindelser til brug med magnetomrørere.
Selvforsynet flaskeomrøringssystem ideelt til simple blandeprocesser. Omrørerakslen kan justeres til den optimale position i enten en 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker. Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm. Betydeligt forbedret blandingsydelse sammenlignet med standard magnetiske rørestave. To GL 14-porte tilslutningshætter er kompatibel med den modulære DURAN™ forbindelsessystemer; rør med 1,6 mm til 6,0 mm boringer kan bruges til at tilføje eller fjerne væske eller gas. Fuldt autoklaverbar. Dele i kontakt med medier er i overensstemmelse med FDA-kravene. Leveres med eller uden flaske.
  • Det variable omrørerskaft kan justeres til den optimale position i enten 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker
  • Kompatibel med halvstive rør med en ydre diameter på 1,6 til 6,0 mm til tilsætning eller fjernelse af væsker eller gas
  • Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm og giver en klart forbedret blanding
  • Fuldt kompatibel med DURAN™ forbindelsessystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Oversigt GL 45 omrørt reaktor, inkl. 1000 ml DURAN GL 45 flasker, foldemagnetisk omrører og GL 45 pp låg med 2 x GL 14 porte, 2 x GL 14 PBT låg rød
Til brug med (applikation) Enkel, billig bioreaktor; Simpel kontinuerlig omrørt reaktor; Blanding af væsker, prøver eller reagenser; Foto-bioreaktor
Materiale Polypropylen, PTFE, PEEK, Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45