Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Standard fatning, diamantslebet
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Den koniske jordforbindelse af muffe og kerne er en stiv, selvbærende samling. De DURAN™ DG-muffer er ikke slebet i henhold til DIN 12249 og repræsenterer et omkostningseffektivt alternativ til DURAN™ ærmer. I princippet bør jordforbindelser udføres med jordfedt eller PTFE-manchetter. KECK™ Koniske jordforbindelsesklemmer er det perfekte supplement til at sikre den koniske jordforbindelse.
- Diamantskæring (grovere skærekvalitet, større ruhedsdybde)
- Omkostningseffektivt alternativ til DURAN™ ærmer (ikke iht. DIN)
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50/Pk. |
| Varebeskrivelse | Brug i højvakuumområdet; Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 33 mm |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2 mm |