Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Standard kegle med spids, færdig
Artikelnummer. 15911541 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Ledstørrelse:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledstørrelse unitSize
15911541 26 mm Pakke med 50
15824588 13 mm Pakke med 50
15844588 17 mm Pakke med 50
15814588 11 mm Pakke med 50
15874588 30 mm Pakke med 10
15884588 40 mm Pakke med 10
15804598 46 mm Pakke med 10
15894578 6 mm Pakke med 10
10182121 22 mm Hver
10429732 90 mm Hver
15804588 8 mm Pakke med 50
15894588 36 mm Pakke med 10
15814598 50 mm Pakke med 10
15824598 56 mm Pakke med 10
15834598 65 mm Pakke med 10
10489152 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15911541 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286166801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kerneskåret med forlængelse.
De DURAN™ kerner med udløb overholder DIN 12249 Form G. Processen har funktionen som drypring. Det forhindrer væsken i at løbe ned ad karrets indervæg. Til dette formål skæres udløbet normalt i en vinkel og smeltes sammen. Samtidig kommer medier ikke i kontakt med den smurte jordoverflade. Det ekstra udløb kan også bruges som fastgørelsespunkt for forlængelser til forskellige formål, fx som indløbsrør.
  • Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
  • Det ekstra dræn på slibningen muliggør et rent afløb/lækage af væsker uden at befugt slibningen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50/Pk.
Varebeskrivelse Det ekstra udløb kan også bruges som fastgørelsespunkt for forlængelser til forskellige formål, fx som indløbsrør; Installation i glasapparater og -anordninger
Ledstørrelse 26 mm
Tykkelse (metrisk) væg 2 mm