Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Standard kegle med spids, færdig
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
De DURAN™ kerner med udløb overholder DIN 12249 Form G. Processen har funktionen som drypring. Det forhindrer væsken i at løbe ned ad karrets indervæg. Til dette formål skæres udløbet normalt i en vinkel og smeltes sammen. Samtidig kommer medier ikke i kontakt med den smurte jordoverflade. Det ekstra udløb kan også bruges som fastgørelsespunkt for forlængelser til forskellige formål, fx som indløbsrør.
- Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
- Det ekstra dræn på slibningen muliggør et rent afløb/lækage af væsker uden at befugt slibningen.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Det ekstra udløb kan også bruges som fastgørelsespunkt for forlængelser til forskellige formål, fx som indløbsrør; Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 36 mm |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2 mm |