Beskrivelse
Mikroskopi er en metode til at se genstande, der ligger uden for det menneskelige øjes opløsning og kan undersøges. De objekter, der skal observeres, forstørres i en sådan grad, at de kan vises som billeder. Til prøveforberedelse skæres de genstande, der skal undersøges, i meget tynde skiver. Disse sektioner påføres derefter et objektglas og dækkes med et dækglas og passende løsninger. For at se snittene under mikroskopet skal sektionerne på objektglasset fyldes i et farvningskar og farves med en passende farveopløsning.
- Den aftagelige bakke har en åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning, hvilket reducerer overførsel
- Det er ikke nødvendigt at tage objektglassene ud til tørring
- Gør det muligt at transportere objektglassene fra et kammer til et andet
- Farvning af op til 10 dias med standardmål 76 x 26 mm samtidigt eller enhver bredde op til 52 mm mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Farvning; Manuel farvning proces; Farvning af histologiske og cytologiske prøver |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Mængde | 10 stk./pakke |