Beskrivelse
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette er det vigtigt at dyrke bakteriestammer eller mikroorganismer og observere deres vækst. Den firkantede flaske ifølge Breed-Demeter er velegnet til bestemmelse af sporedannende bakterier i mælk (kimtal eller bakterietællingsmetode). På grund af flaskens form kan bakterierne observeres direkte i flasken ved hjælp af et mikroskop (ingen kimekstraktion nødvendig).
- Perlekanten tillader præcis hældning
- Modsatte flade overflader tillader mikroskopi med/i flasken
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af sporedannende bakterier i mælk; Medieforberedelse og dyrkning; Mikroskopi; Fremstilling af kulturer; flydende kultur |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |