Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Sprøjtehoveder
Artikelnummer. 10509751
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10509751 100 ml
11973531 6 ml
11516914 12 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10509751 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05470004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    284.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.41 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Duran Glas
Mængde 1/Pk.
Type Sprøjtehoved
Til brug med (udstyr) Duran Komplet sprøjte
Standard konusled NS 19/26