Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kugleled, kugle, tommer størrelse
Artikelnummer. p-7189117 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
Lør 13/5
Lør. 19/7
Lør. 19/9
Lør. 29/15
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
S. 29/12
S. 35/20
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 15824668
Brand: DWK Life Sciences 286326005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til fleksible jordfuger.
DURAN™ sfæriske jordforbindelser i henhold til DIN 12244 og 12264 bruges til at fremstille fleksible forbindelser på op til 15° - afhængig af størrelsen af jordfugen. Fra en vinkel > 5° , må der forventes en reduktion af tætheden. Den nominelle størrelse er sammensat af den nominelle diameter af den sfæriske jordforbindelse og, hvis det er relevant, den frie bredde af rørdiameteren. Der skal altid anvendes jordforbindelser med jordfedt eller PTFE-muffer. Kugleledsklemmer med låseskrue er det perfekte supplement til at sikre kugleleddet.
  • I henhold til DIN 12244 og 12264
  • Fleksible forbindelser på op til 15° kan realiseres afhængigt af snittets størrelse (vinkel≥ reduceret tæthed)
  • Bedre aftagelighed på grund af større fleksibilitet af jordforbindelsen
  • Den nominelle størrelse beskriver den nominelle diameter af den sfæriske jordforbindelse.
  • Ikke selvforsørgende
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Velegnet til vakuumapplikationer; Installation i glasapparater og -anordninger
Ledstørrelse S. 35/20
Tykkelse (metrisk) væg 1.8 mm