Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Prøvekrukke, med formalet låg med knopper
Artikelnummer. p-7189212 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
11,250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15271909
Brand: DWK Life Sciences 242091606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveglas bruges til at opbevare materialer. De store glasflader giver et godt indblik i glasset på dets indhold.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
  • Tæt lukning på grund af jordlåg
  • Låget kan nemt åbnes, mens du bruger knappen
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 395 mL
Til brug med (applikation) Udstilling af eksemplarer; Opbevaring og transport
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 90 mm