Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Prøvekrukke, med formalet låg med knopper
Artikelnummer. 10384031 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
11,250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10384031 1875 mL Hver
15271909 395 mL Pakke med 10
10622971 3475 mL Hver
10262241 875 mL Hver
10005180 1575 mL Hver
10121981 890 mL Hver
12799636 460 mL Pakke med 10
10058120 2400 mL Hver
10603351 11,250 mL Hver
10779681 2675 mL Hver
10567731 530 mL Hver
15261909 80 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10384031 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242092808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 DKK
    1389.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 200.90 DKK
    12% Slukket
På lager
Prøveglas bruges til at opbevare materialer. De store glasflader giver et godt indblik i glasset på dets indhold.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
  • Tæt lukning på grund af jordlåg
  • Låget kan nemt åbnes, mens du bruger knappen
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1875 mL
Til brug med (applikation) Udstilling af eksemplarer; Opbevaring og transport
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 162 mm