Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Prøvekrukke, med formalet låg med knopper
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescripción
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
- Tæt lukning på grund af jordlåg
- Låget kan nemt åbnes, mens du bruger knappen
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 890 mL |
| Til brug med (applikation) | Udstilling af eksemplarer; Opbevaring og transport |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.