Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Ekstra skruelåg til blander GLS 80™ kun
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ omrørt reaktor er ideel til det bredest mulige udvalg af blandeprocesser i laboratorier, f.eks. blanding af væsker eller opløsning af faste stoffer. De tilgængelige tilslutninger giver dig mulighed for at indføre andre medier i flasken eller fjerne medier under blanding. Tilslutningerne (2 x GL 14 og 2 x GL 18) tillader tilsætning eller fjernelse af medier fra flasken under blandingsprocessen. Hele enheden kan autoklaveres og er derfor velegnet til biologiske anvendelser. Ved at bruge komponenter fra GLS 80™ tilslutningssystem, kan der tilsluttes en ekstra medieflaske (slangens ydre diameter: 1,6 - 12,0 mm) eller en steril trykudligner monteres. Drev til omrøreren kan leveres af en almindelig kommerciel magnetisk omrører. Den variable omrøreraksel kan bruges i DURAN™ GLS 80™ laboratorieglasflasker (1000 ml og 2000 ml) og giver en markant forbedret blanding sammenlignet med standard magnetiske omrørerstænger. Omrørerenheden er udskiftelig og kan bruges op til 500 rpm er muligt
- Det variable omrørerskaft kan justeres til den optimale position i enten 500, 1000 eller 2000 ml DURAN™ GL 45 flasker
- Halvstive rør med 1,6 til 6,0 mm boringer kan bruges til at tilføje eller fjerne væske eller gas
- Tilslutningerne (2 x GL 14 og 2 x GL 18) tillader tilsætning eller fjernelse af medier fra flasken under blandingsprocessen
- Kør med standard magnetomrørere op til 500 rpm og tillader forbedret blanding sammenlignet med rørestave
- Fuldt kompatibel med den gennemprøvede DURAN™ komponenter til forbindelsessystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reserve skruelåg til GLS 80 omrørt reaktor, PP, blå/grå |
| Til brug med (applikation) | Enkel, billig bioreaktor; Simpel kontinuerlig omrørt reaktor; Blanding af væsker; Foto-bioreaktor |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, PEEK, Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Halsfinish | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |