Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reserveblander GL 45 hætte kun med 2-porte
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Selvforsynet flaskeomrøringssystem ideelt til simple blandeprocesser. Omrørerakslen kan justeres til den optimale position i enten en 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker. Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm. Betydeligt forbedret blandingsydelse sammenlignet med standard magnetiske rørestave. To GL 14-porte tilslutningshætter er kompatibel med den modulære DURAN™ forbindelsessystemer; rør med 1,6 mm til 6,0 mm boringer kan bruges til at tilføje eller fjerne væske eller gas. Fuldt autoklaverbar. Dele i kontakt med medier er i overensstemmelse med FDA-kravene. Leveres med eller uden flaske.
- Det variable omrørerskaft kan justeres til den optimale position i enten 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flasker
- Kompatibel med halvstive rør med en ydre diameter på 1,6 til 6,0 mm til tilsætning eller fjernelse af væsker eller gas
- Bruges med standard magnetomrørere op til 500 rpm og giver en klart forbedret blanding
- Fuldt kompatibel med DURAN™ forbindelsessystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reserveskruelåg 2-porte til GL 45 omrøringsreaktor (ekskl. omrører) med GL 14 skruelåg (PP, blå) |
| Til brug med (applikation) | Enkel, billig bioreaktor; Simpel kontinuerlig omrørt reaktor; Blanding af væsker, prøver eller reagenser; Foto-bioreaktor |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, PEEK, Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |