Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Spaltesigte
Artikelnummer. 15874498 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15874498 48 mm Pakke med 10
10598991 120 mm Hver
15231689 60 mm Pakke med 10
15241689 73 mm Pakke med 10
15251689 5 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15874498 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213403108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    1976.20 DKK / Pakke med 10
    Spare 678.80 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Til brug med papir- eller membranfiltre.
DURAN™ slidsede skærmplader tjener som støtteflader for selve filteret (f.eks. papir- eller membranfilter), f.eks. ved buechnertragte.
  • Som støtte til papir- eller membranfiltre
Tekniske data
Oversigt Trådstørrelse GL14
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Velegnet til grovfiltrering uden ekstra filtermedium; Filtrering
Porøsitet 2
Mængde 10
Diameter (metrisk) 48 mm