Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Spaltesigte
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Description
DURAN™ slidsede skærmplader tjener som støtteflader for selve filteret (f.eks. papir- eller membranfilter), f.eks. ved buechnertragte.
- Som støtte til papir- eller membranfiltre
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til grovfiltrering uden ekstra filtermedium; Filtrering |
| Mængde | 5 |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |