Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med SBW-J-nøgle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
DURAN™ enkeltvejsstophaner komplet med gevindventilpropper er den mest almindelige form for jordafspærringshaner. Tapproppen er fastgjort i hanemuffen med en 3-delt hanesikring.
- Jordafspærringsventilmuffe med SBW-J ventilprop
- Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen
- Taper 1:10
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2,5 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), SBW-J, polypropylen, SBW-J, Polypropylene |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukkestørrelse | 12,5 NS |
| Bredde (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 50/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Installation i glasapparater og -anordninger |