Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med SBW-J-nøgle
Artikelnummer. 15884698 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 15884698
Brand: DWK Life Sciences 286403604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afspærringshaner med gevindprop.
DURAN™ enkeltvejsstophaner komplet med gevindventilpropper er den mest almindelige form for jordafspærringshaner. Tapproppen er fastgjort i hanemuffen med en 3-delt hanesikring.
  • Jordafspærringsventilmuffe med SBW-J ventilprop
  • Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen
  • Taper 1:10
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 2,5 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), SBW-J, polypropylen, SBW-J, Polypropylene
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukkestørrelse 12,5 NS
Bredde (metrisk) 1.5 mm
nr. pr. pakke 50/Pk.
Til brug med (applikation) Installation i glasapparater og -anordninger