Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med PTFE nøgle, Taper 1:5
Artikelnummer. 15814788 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Plug Bore:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15814788
Brand: DWK Life Sciences 286453206
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1:5 afspærringshaner med PTFE-prop for fedtfri drift.
DURAN™ enkeltvejsstophaner komplet med PTFE-ventilpropper med en stigning på 1:5 tillader fedtfri drift. Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen. De er særligt velegnede til vakuumapplikationer. Den større tilspidsningsvinkel forhindrer haneproppen i at sætte sig fast.
  • afspærringshaner med PTFE Tap Plug
  • Fedtfri arbejder gennem den polerede vandhaneoverflade
  • Tilspidsning 1:5
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 2.5 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 13.5 NS
Bredde (metrisk) 1.5 mm
nr. pr. pakke 50/Pk.
Til brug med (applikation) Velegnet til installation i glasapparater til vakuumapplikationer