Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med PTFE nøgle
Artikelnummer. p-7189112 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15884718
Brand: DWK Life Sciences 286414601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afspærring med PTFE-prop for fedtfri drift.
DURAN™ enkeltvejsstophaner komplet med PTFE-ventilpropper tillader fedtfri drift. Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen.
  • Poleret afspærringsventilmuffe med PTFE ventilprop for fedtfri drift
  • Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen.
  • Taper 1:10
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 6 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 21,5 NS
Bredde (metrisk) 1.5 mm
nr. pr. pakke 5/Pk.
Til brug med (applikation) Installation i glasapparater og -anordninger