Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med PTFE nøgle
Artikelnummer. 15894718 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15894718 8 mm 24 NS Pakke med 5
15884718 6 mm 21,5 NS Pakke med 5
15844718 2,5 mm 12,5 NS Pakke med 50
15804728 10 mm 29,2 NS Pakke med 5
15854718 4 mm 14,5 NS Pakke med 50
15864718 4 mm 18,8 NS Pakke med 25
15874718 6 mm 18,8 NS Pakke med 25
15834718 2 mm 12,5 NS Pakke med 50
10263781 2,5 mm 14,5 NS Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15894718 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286414807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2562.00 DKK
    2251.14 DKK / Pakke med 5
    Spare 310.86 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Afspærring med PTFE-prop for fedtfri drift.
DURAN™ enkeltvejsstophaner komplet med PTFE-ventilpropper tillader fedtfri drift. Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen.
  • Poleret afspærringsventilmuffe med PTFE ventilprop for fedtfri drift
  • Den 3-delte hanesikring fastgør tapproppen i hanemuffen.
  • Taper 1:10
  • Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Plug Bore 8 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 24 NS
Bredde (metrisk) 1.8 mm
nr. pr. pakke 5/Pk.
Til brug med (applikation) Installation i glasapparater og -anordninger