Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med hul nøgle med glashåndtag
Artikelnummer. 15854798 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15854798
Brand: DWK Life Sciences 286459603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til højere tæthedskrav.
DURAN™ enkeltvejs stophaner komplet med hul DURAN™ cockplug er velegnet til arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav.
  • Jordafspærringsventilmuffe med hul glasprop med glashåndtag
  • Høj tæthed
  • Taper 1:10
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 8 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 24 NS
Bredde (metrisk) 1.8 mm
nr. pr. pakke 5/Pk.
Til brug med (applikation) Ved arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav; Installation i glasapparater og -anordninger