Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Enkeltvejs stophane, komplet med hul nøgle med glashåndtag
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukkestørrelse:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
DURAN™ enkeltvejs stophaner komplet med hul DURAN™ cockplug er velegnet til arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav.
- Jordafspærringsventilmuffe med hul glasprop med glashåndtag
- Høj tæthed
- Taper 1:10
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 4 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 18.8 NS |
| Bredde (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ved arbejde med temperaturændringer og højere tæthedskrav; Installation i glasapparater og -anordninger |