Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone tætningspakning
Artikelnummer. 15573537 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
:
OD 27,5 mm, ID 3 mm
Artikelnummer.
15573537 OD 27,5 mm, ID 3 mm
1 options
Artikelnummer. 15573537 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292232805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
2 eller 3 porte tilslutningshætter til GL 45 DURAN™ flasker.
Et robust og holdbart rørforbindelsessystem til brug med alle størrelser af DURAN™ GL 45 laboratorie- og medieflasker. Flasketopadapteren letter overførslen af væsker i et lukket og sterilt system. De modhagede slangeforbindelser er velegnede til fleksible slanger med en indvendig diameter på 8,0 mm. Frit roterende center i rustfrit stål gør det muligt at skrue flasken af uden at skulle afmontere slangen. Stik og krop er fremstillet af Type 316L rustfrit stål. En silikonepakning og det røde PBT GL 45 skruelåg giver en væsketæt forsegling. Bredt temperaturanvendelsesområde (op til 180 °C). Autoklaverbar (121 °C i 15 minutter). Retrace kodet for fuld sporbarhed.
  • Letter overførsel af væsker i et lukket og sterilt system på grund af flasketopadapteren
  • Hanslangeforbindelserne med en, to eller tre modhager på både den øverste og nederste enhed er velegnet til at forbinde fleksible silikoneslange med en indvendig diameter på 8,0 mm
  • Frit roterende center i rustfrit stål gør det muligt at skrue flasken af uden at skulle afmontere slangen
  • Lettere fastgørelse af slangen på grund af let spredte topforbindelser
  • Alle komponenter er fuldsvejset for at undgå hulrum i klemme
  • Hygiejnisk, elektropoleret overflade til effektiv rengøring og sterilisering
  • EN USP < 88> Klasse VI silikonepakning og det røde PBT GL 45 skruelåg giver en væsketæt forsegling
  • Parti kodet for sporbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (metrisk) base OD 27,5 mm, ID 3 mm
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Autoklavering af medier i flasker
Inkluderer Silikoneforsegling med hul (diameter 27,5 mm)
nr. pr. pakke 25/Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.