Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonegummitætninger (VMQ), uden skive
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
- Drechsel type hoved
- Med skrueforbindelsessystem
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Enkelte dele kan også bestilles separat
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silikone (VMQ) |
| Type | VMQ gummiring (26 x 42 x 5 mm) |
| Til brug med (applikation) | Rensning (vask) af gasser med opløsningsmidler; Rensning af gasblandinger; Med skruegevind til hurtig udskiftning af de væskeholdige flasker; Filtrering |
| Mængde | 10 stk./pakke |