Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonelåg, strækbart, sæt
Artikelnummer. 16484944 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Lyseblå
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16484944 Grøn -
16464944 Pink (Pink) -
16474944 Lyseblå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484944 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 291100036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.61 DKK
    57.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.44 DKK
    14% Slukket
På lager
Det strækbare silikonelåg bruges til at lukke runde og firkantede kar og fås i tre størrelser og som et sæt samt i tre farver hver.
Lukning eller tildækning af kar er et dagligt emne i laboratoriet. Ofte bruges glasplader eller aluminiumsfolie. Ud fra et synspunkt om miljøvenlighed og holdbarhed er begge varianter ret klassificeret som ufordelagtige. Det nyudviklede silikonebetræk er et godt alternativ til konventionelle betræksvarianter og fås enkeltvis i tre størrelser eller som sæt. På grund af dets elasticitet kan låget bruges til en række forskellige karåbninger, firkantede eller runde. Silikonelåget har en lidt større fane, der kan bruges som skrivefelt. De tre tilbudte farver - cyan, pink og grøn - tillader også farveidentifikation.
Den strækbare DURAN™ silikonelåg er modstandsdygtige over for både kemikalier og varme. De anbefales til brug ved temperaturer mellem -40 og +180 °C. De DURAN™ låg er fremstillet af silikone, som er et autoklaverbart og mikrobølgesikkert materiale. På grund af de trykændringer, der opstår under autoklavering, kan lågene dog blive løse eller rive, som et resultat, anbefales de ikke til denne type anvendelse.
  • Til afdækning og forsegling af laboratoriekar
  • Strækbar og dermed velegnet til et stort antal karåbninger
  • Fås i forskellige farver for tydelig differentiering og identifikation
  • Nem at fjerne ved hjælp af en klap, både med og uden handsker
  • Kemisk resistent, varmebestandig og genanvendelig
Tekniske data
Farve Grøn
Oversigt Autoklaverbar (kun silikonelåg uden glas)
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Dækker; farvekodning og identifikation
Inkluderer 1 stk hver størrelse
nr. pr. pakke 1/Pk.
Størrelse Indstil SML