Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonelåg, strækbart
Artikelnummer. 16648432 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Cyan
Grøn
Pink (Pink)
Størrelse:
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse
16648432 Cyan X-Large
16638432 Pink (Pink) X-Large
16658432 Grøn X-Large
16668432 Pink (Pink) 2X-stor
16678432 Cyan 2X-stor
16688432 Grøn 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16648432 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 291104124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det strækbare silikonelåg bruges til at lukke runde og firkantede kar.
Lukning eller tildækning af kar er et dagligt emne i laboratoriet. Ofte bruges glasplader eller aluminiumsfolie. Ud fra et synspunkt om miljøvenlighed og holdbarhed er begge varianter ret klassificeret som ufordelagtige. Det nyudviklede silikonebetræk er et godt alternativ til konventionelle betræksvarianter og fås enkeltvis i tre størrelser eller som sæt. På grund af dets elasticitet kan låget bruges til en række forskellige karåbninger, firkantede eller runde. Silikonelåget har en lidt større fane, der kan bruges som skrivefelt. De tre tilbudte farver - cyan, pink og grøn - tillader også farveidentifikation.
Den strækbare DURAN™ silikonelåg er modstandsdygtige over for både kemikalier og varme. De anbefales til brug ved temperaturer mellem -40 og +180 °C. De DURAN™ låg er fremstillet af silikone, som er et autoklaverbart og mikrobølgesikkert materiale. På grund af de trykændringer, der opstår under autoklavering, kan lågene dog blive løse eller rive, som et resultat, anbefales de ikke til denne type anvendelse.
  • Til afdækning og forsegling af laboratoriekar
  • Strækbar og dermed velegnet til et stort antal karåbninger
  • Fås i forskellige farver for tydelig differentiering og identifikation
  • Nem at fjerne ved hjælp af en klap, både med og uden handsker
  • Kemisk resistent, varmebestandig og genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Cyan
Oversigt Autoklaverbar (kun silikonelåg uden glas)
Diameter (metrisk) Udvendig Ca. 102 til 120 mm
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Dækning, Farvekodning, Identifikation
nr. pr. pakke 1
Størrelse X-Large