Beskrivelse
Lukning eller tildækning af kar er et dagligt emne i laboratoriet. Ofte bruges glasplader eller aluminiumsfolie. Ud fra et synspunkt om miljøvenlighed og holdbarhed er begge varianter ret klassificeret som ufordelagtige. Det nyudviklede silikonebetræk er et godt alternativ til konventionelle betræksvarianter og fås enkeltvis i tre størrelser eller som sæt. På grund af dets elasticitet kan låget bruges til en række forskellige karåbninger, firkantede eller runde. Silikonelåget har en lidt større fane, der kan bruges som skrivefelt. De tre tilbudte farver - cyan, pink og grøn - tillader også farveidentifikation.
Den strækbare DURAN™ silikonelåg er modstandsdygtige over for både kemikalier og varme. De anbefales til brug ved temperaturer mellem -40 og +180 °C. De DURAN™ låg er fremstillet af silikone, som er et autoklaverbart og mikrobølgesikkert materiale. På grund af de trykændringer, der opstår under autoklavering, kan lågene dog blive løse eller rive, som et resultat, anbefales de ikke til denne type anvendelse.
- Til afdækning og forsegling af laboratoriekar
- Strækbar og dermed velegnet til et stort antal karåbninger
- Fås i forskellige farver for tydelig differentiering og identifikation
- Nem at fjerne ved hjælp af en klap, både med og uden handsker
- Kemisk resistent, varmebestandig og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Oversigt | Autoklaverbar (kun silikonelåg uden glas) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 83.7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | Dækker; farvekodning og identifikation |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Størrelse | Større |