Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonelåg, strækbart
Artikelnummer. 16467970 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Lyseblå
Pink (Pink)
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse Pakningsstørrelse
16467970 Grøn Medium -
16417970 Pink (Pink) Lille -
16427970 Lyseblå Lille -
16437970 Grøn Lille -
16447970 Pink (Pink) Medium -
16457970 Lyseblå Medium -
16477970 Pink (Pink) Større -
16487970 Lyseblå Større -
16497970 Grøn Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16467970 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 291102131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60 DKK
    21.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.53 DKK
    14% Slukket
På lager
Det strækbare silikonelåg bruges til at lukke runde og firkantede kar og fås i tre størrelser og som et sæt samt i tre farver hver.
Lukning eller tildækning af kar er et dagligt emne i laboratoriet. Ofte bruges glasplader eller aluminiumsfolie. Ud fra et synspunkt om miljøvenlighed og holdbarhed er begge varianter ret klassificeret som ufordelagtige. Det nyudviklede silikonebetræk er et godt alternativ til konventionelle betræksvarianter og fås enkeltvis i tre størrelser eller som sæt. På grund af dets elasticitet kan låget bruges til en række forskellige karåbninger, firkantede eller runde. Silikonelåget har en lidt større fane, der kan bruges som skrivefelt. De tre tilbudte farver - cyan, pink og grøn - tillader også farveidentifikation.
Den strækbare DURAN™ silikonelåg er modstandsdygtige over for både kemikalier og varme. De anbefales til brug ved temperaturer mellem -40 og +180 °C. De DURAN™ låg er fremstillet af silikone, som er et autoklaverbart og mikrobølgesikkert materiale. På grund af de trykændringer, der opstår under autoklavering, kan lågene dog blive løse eller rive, som et resultat, anbefales de ikke til denne type anvendelse.
  • Til afdækning og forsegling af laboratoriekar
  • Strækbar og dermed velegnet til et stort antal karåbninger
  • Fås i forskellige farver for tydelig differentiering og identifikation
  • Nem at fjerne ved hjælp af en klap, både med og uden handsker
  • Kemisk resistent, varmebestandig og genanvendelig
Tekniske data
Farve Grøn
Oversigt Autoklaverbar (kun silikonelåg uden glas)
Diameter (metrisk) Udvendig 63.7 mm
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Dækker; farvekodning og identifikation
nr. pr. pakke 1/Pk.
Størrelse Medium